Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody
Recommended for Immunohistochemistry (Formalin/paraffin), Epredia™ Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody is one marker in a comprehensive antibody portfolio that addresses all major disease states, ensuring the ideal tests are always available.
162.00 CHF - 560.54 CHF
Spezifikation
Antigen Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Klon K1H8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12620227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1826-S0
100 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12630227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1826-S1
500 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
574.00 CHF
367.08 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 206.92 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12610227
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1826-S
1 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
826.00 CHF
560.54 CHF / 1 Milliliter
Sparen 265.46 CHF
32% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12690217
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1826-R7
7 mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
355.00 CHF
228.21 CHF / 7 Milliliter
Sparen 126.79 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Human papilloma virus is non-enveloped double stranded circular DNA virus with icosahedral capsid.
Host Species: Mouse
Clone: K1H8
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human Papilloma Virus type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 42, 51, 52, 56 and 58.
Epitope: Nonconfirmational internal linear epitope of major capsid protein
Immunogen: Alkaline disrupted HPV type 1
Molecular Weight: 57kDa (major band)
Positive Control: Infected cells and tissue
Cellular Localization: Nuclei of infected cells
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
Human Papilloma Virus (HPV) Ab-3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ASR, IVD
Alkaline disrupted HPV type 1
K1H8
Monoclonal
Mouse
Infectious Disease