Learn More
Cytokeratin 18 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
167.59 CHF - 670.00 CHF
Spezifikation
Antigen Cytokeratin 18 Ab-1
Klon DC10
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Wirtsspezies Mouse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konjugat Form Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12609786
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-B0
100 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12619786
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-B1
500 μL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12699776
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-B
1 mL Biotin Concentrated 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12649786
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-P1
500 μL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
308.00 CHF
198.07 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 109.93 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12629786
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-P
1 mL Unconjugated Concentrated 200μg/mL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
454.00 CHF
291.95 CHF / 1 Milliliter
Sparen 162.05 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12609796
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-142-R7
7 mL Unconjugated Prediluted Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
262.00 CHF
167.59 CHF / 7 Milliliter
Sparen 94.41 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Keratin 18, which belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with keratin 8. It was reported that tissues from gastrointestinal tract are positive for both keratin 8 and 18 but do not contain keratin 14. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for keratin 18.
Host Species: Mouse
Clone: DC10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human breast cancer PMC 42 cells
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: HT29 cells, Skin, Breast or Lung CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
Cytokeratin 18 Ab-1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Mouse
Cytoskeletal Protein
Human breast cancer PMC 42 cells
Primary
DC10
Monoclonal
IVD