Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry applications with Epredia™ CD5 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
320.78 CHF - 854.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD5 Ab-1
Klon 4C7
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12681297
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-393-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
723.00 CHF
459.74 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 263.26 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12661297
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-393-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1035.00 CHF
658.29 CHF / 1 Milliliter
Sparen 376.71 CHF
36% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12641297
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-393-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
497.00 CHF
320.78 CHF / 7 Milliliter
Sparen 176.22 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12651297
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-393-RQ
12 mL Ready-to-Use Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD5, a transmembrane protein, is found on 95% of thymocytes and 72% of peripheral blood lymphocytes. In lymph nodes, the main reactivity is observed in T cell areas. CD5 is expressed by many T cell leukemia, lymphoma, and activated T cells. Occasionally, CD5 antigen is also expressed on a subset of B cells. Mantle cell lymphomas (same as diffuse centrocytic lymphomas) are CD5+ while the follicle center cell lymphoma are CD5-.
Host Species: Mouse
Clone: 4C7
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: External domain
Immunogen: Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
Molecular Weight: 67kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin only)
Spezifikation
Spezifikation
CD5 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein corresponding to the external domain of the CD5 molecule
4C7
Monoclonal
Mouse
Hematopoietic