Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD21 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Ensure accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments withEpredia™ CD21 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
179.00 CHF - 854.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD21 Ab-2
Klon 2G9
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
12608906
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1086-S0
100 μL Concentrated Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12688896
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1086-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
431.00 CHF
278.50 CHF / 500 Mikroliter
Sparen 152.50 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12628906
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1086-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
621.00 CHF
397.91 CHF / 1 Milliliter
Sparen 223.09 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12678896
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1086-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
569.00 CHF
365.64 CHF / 7 Milliliter
Sparen 203.36 CHF
35% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12668896
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-1086-RQ
12 mL Ready-to-Use Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
CD21, also known as CR2, C3d receptor and EBV receptor, is expressed strongly on mature B cells, follicular dentritic cells and weakly on immature thymocytes and T lymphocytes. In B-cell ontogeny, CD21 appears after the pre-B-stage, is maintained during peripheral B-cell development and is lost upon terminal differentiation into plasma cells. CD21 expression is also gradually lost after stimulation of B cells in vitro. CD21 functions as receptor for C3d, C3dg and iC3b Complement components, for EBV and for IFNα. CD21 binds to CD23 and associates with CD19, CD81 and Leu13 to form a large signal-transduction complex involved in B cell activation.
Host Species: Mouse
Clone: 2G9
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Extracellular domain
Immunogen: Recombinant protein encoding the external domain of human CD21
Molecular Weight: 140 kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD21 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Recombinant protein encoding the external domain of human CD21
2G9
Monoclonal
Mouse
B-Cell