Learn More
Cole-Parmer™ Lab-Crest™ Neopren-O-Ring für Nadelventil
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit: Reaktionsgefäße für Lab-Crest-Druck
Beschreibung
- Ersatzteile und Zubehör für Ihr Lab-Crest-System.
- Nadelventil ermöglicht die Durchflussregelung von Gasen bei Einlassdrücken bis zu 2000 psi.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | O-Ring für Nadelventil |
| Material | Neopren |
| Zur Verwendung mit | Reaktionsgefäße für Lab-Crest-Druck |