Learn More
Metro™ Laborwagen, autoklavierbar
Bewegen und reinigen Sie Ihre Geräte mit Leichtigkeit. Der Metro Laborwagen, der mit zwei oder drei Einlegeböden vorkonfiguriert ist, ist autoklavierbar und macht die Reinigung zum Kinderspiel.
1400.00 CHF - 1930.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Laborwagen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Höhe (angloamerikanisch) | 39 Zoll |
Höhe (metrisch) | 99,1 cm |
Enthält | Gestanzte Pfosten und geteilte Aluminiummuffen |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Anzahl Einschübe | Gewicht (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15967011
|
Metro™
LC3S1824 |
61 x 45,7 x 99,1 cm (24 x 18 x 39 in.) | 3 | 37.5 lbs. |
1620.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957011
|
Metro™
LC2S2436 |
91,4 x 61 x 99,1 cm (36 x 24 x 39 in.) | 2 | 46.5 lbs. |
1400.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15947011
|
Metro™
LC2S1824 |
61 x 45,7 x 99,1 cm (24 x 18 x 39 in.) | 2 | 25 lbs. |
1475.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977011
|
Metro™
LC3S2436 |
91,4 x 61 x 99,1 cm (36 x 24 x 39 in.) | 3 | 65.5 lbs. |
1930.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Auswahl zwischen Modellen mit 2 oder 3 Einlegeböden
- Einheiten sind 39 in (99.1 cm) hoch, einschließlich Rollen†
- Stellflächen mit 18 x 24 in (45.6 x 61 cm) oder 24 x 36 in (61 x 91.4 cm) erhältlich
Bestellinformation
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Laborwagen | |
39 Zoll | |
Gestanzte Pfosten und geteilte Aluminiummuffen | |
Laufrollen sind separat erhältlich. |
Autoklavierbar | |
99,1 cm | |
Edelstahl |