Learn More
Heathrow Scientific Lab Alert™ Doppel-Timer/Uhr mit großen Ziffern, weiß
Lab Alert™ Doppel-Timer und Uhr in einem.
Marke: Heathrow Scientific HS24780
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Gleichzeitige Anzeige von Uhr und Timer oder von zwei unabhängigen Timern
- Verwenden Sie einen Timer, um aufwärts zu zählen, oder verwenden Sie zwei Timer, um unabhängig rückwärts zu zählen
- Akustischer und visueller Alarm
- Zwei Kanäle, 24 Std. Timing-Kapazität und 25,5 mm hohe Anzeigeziffern
Spezifikation
24 h | |
Digital | |
2 | |
Weiß | |
14,2 cm | |
9,7 cm | |
2 cm |
Akustisch | |
Lab Alert™ Doppel-Timer/Uhr mit großer Ziffernanzeige | |
AAA | |
5,6 in. | |
3,8 in. | |
0,8 in. |