Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-Xylose, ≥ 99 %
Artikelnummer. 10472031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10472031
Marke: Thermo Scientific Chemicals 225990050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 609-06-3 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 609-06-3
Summenformel C5H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00151096
InChI-Schlüssel PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-xylose, l +-xylose, l---xylose, 2s,3r,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-xylose, l-xylo-pentose, l-xyl, xylose, l, linear l-xylose, l--xylose
PubChem CID 95259
ChEBI CHEBI:17979
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(-)-Xylose
Schmelzpunkt 150,0 bis 152,0 °C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (ELSD) (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 31,55
Spezifischer Drehzustand − 18.70 (24.00°C c=4,H2O,24h)
Spezifische Drehung − 18.70
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
IUPAC-Name (2S,3R,4S)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver