Learn More
L-(+)-Valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-(+)-Valinol reagiert mit Aldehyden und Nitrilen, um Imine bzw. Oxazoline für die asymmetrische Synthese zu bilden. Es wird auch für die Herstellung von 4-Isopropyloxazolidinonen verwendet, die bei sterokontrollierten Aldol- und Alkylierungsreaktionen, bei der Synthese chiraler 2-Thiazolidinthione für Aldol-Reaktionen, bei der asymmetrischen Alkylierung von Kondensationsprodukten mit Keto-Säuren, bei asymmetrischen Reaktionen seiner Amidine und Imine und bei der Oxidation von N-geschütztem Derivat zum Aldehyd verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Es ist luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(+)-Valinol |
| Brechungsindex | 1.4548 |
| Dichte | 0.926 |
| Siedepunkt | 80°C to 81°C (8mmHg) |
| Schmelzpunkt | 30°C to 35°C |
| Menge | 5 g |
| Flammpunkt | 78°C (172°F) |
| Optische Drehung | +17° (c=10 in Ethanol) |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Beilstein | 1719137 |
| Mehr anzeigen |