Learn More
L-Valine, TRC
Artikelnummer. 30133894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133894 25 g 25 Gramm
30133310 10 g 10 Gramm
30009921 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09420525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
Synonym L-Valine, Valine, L- (8CI), (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-methylbutanoate, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-α-Amino-β-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, Butanoic acid, 2-amino-3-methyl-, (S)-, L-(+)-α-Aminoisovaleric acid, L-α-Amino-β-methylbutyric acid, NSC 76038, Valine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Menge 25 g
Formelmasse 117.079
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur