Learn More
L-Valin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valin |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 117.15 |
| Relative Dichte | 1 l = 1.23 kg |
| Güte | Multi-Kompendium/USP |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
L-Valin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur