Learn More
L-Valin, entspricht mehreren Pharmakopöen, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15507974 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15507974 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15517974 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15507974 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 209505
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064220
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-Valin, Valin, s-Valin, s-2-Amino-3-Methylbutansäure, 2-Amino-3-Methylbuttersäure, 2s-2-Amino-3-Methylbutansäure, s-2-Amino-3-Methylbuttersäure, L-Alpha-Amino-Beta-Methylbuttersäure, Valinum Latein, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valin
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Formelmasse 117.15
Relative Dichte 1 l = 1.23 kg
Güte Multi-Kompendium/USP