Learn More
L-Valin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15415249
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415249 100 g 100 Gramm
15485239 1 g 1 Gramm
15495239 5 g 5 Gramm
15405249 25 g 25 Gramm
15425249 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15415249 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62943.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064220
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Farbe Weiß
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Formelmasse 117.15
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver