Learn More
L-Valin-Benzylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30451547
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451547 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451547 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09427110G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 2462-34-2
Summenformel C12H18ClNO2
Menge 10 g
Synonym L-Valine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Valine Benzyl Ester Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-Amino-3-methylbutanoate Hydrochloride, Benzyl L-Valinate Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 243.73
Formelmasse 243.1026