Learn More
L-Valinbenzylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15498788 5 g 5 Gramm
15408798 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62242.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2462-34-2
Summenformel C12H18ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 243.73
MDL-Nummer MFCD22422648
InChI-Schlüssel ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonym l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
IUPAC-Name Benzyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoathydrochlorid
SMILES Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine benzyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 138°C
Menge 5 g
Formelmasse 243.73
Optische Drehung −10° (c=2 in Water)
Reinheit (%) 95%