Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valin 99 %
Artikelnummer. 10716171 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10716171 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10473595 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10497340 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10697763 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716171 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 140815000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-18-4
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00064220
InChI-Schlüssel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-methylbutansäure
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Valine
Schmelzpunkt 315.0°C
Namenshinweis 99%
Ammonium 200ppm max.
Farbe Weiß
Chlor (Cl) 200ppm max.
Fremdaminosäuren 0.5% max.
Schwermetalle (als Pb) 10ppm max.
Infrarotspektrum Echt
Eisen (Fe) 10ppm max.
Prozentgehaltsbereich 99%
Verlust bei Trocknung 0.2% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Spezifische Drehung + 28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 10095
Sulfatasche 0.1% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Dichte 1.2300g/mL
Spezifischer Drehzustand +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Menge 500 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 99%
Relative Dichte 1.23
Physikalische Form Pulver