Learn More
L-Valin-2-Hydroxyethylester-Tosylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt |
| CAS | 86150-61-0 |
| Summenformel | C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-Hydroxyethyl-(2S)-2-amino-3-methylbutanoat; 4-Methylbenzolsulfonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 333.4 |
| Formelmasse | 333.1246 |