Specifications
| Chemischer Name oder Material | L-Tyrosin |
| CAS | 60-18-4 |
| Summenformel | C9H11NO3 |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| MDL-Nummer | MFCD00002606 |
| Synonym | L-Tyrosin, Tyrosin, S-Tyrosin, P-Tyrosin, 2S-2-Amino-3-4-hydroxyphenyl Propansäure, 4-Hydroxy-l-Phenylalanin, Tyrosin, l., 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l |
| InChI-Schlüssel | OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.19 |
| Show More |