Learn More
L-Tyrosin-Ethylester-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
It is used as a medical and organic intermediate and as an important amino protective agent. It is also used to introduce t-Boc protect gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als medizinisches und organisches Zwischenprodukt und als wichtiges Aminoschutzmittel eingesetzt. Es wird auch zur Einführung von t-Boc-Schutzgenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.685e+005 mg/l bei 25 °C (geschätzt)).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als medizinisches und organisches Zwischenprodukt und als wichtiges Aminoschutzmittel eingesetzt. Es wird auch zur Einführung von t-Boc-Schutzgenen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3.685e+005 mg/l bei 25 °C (geschätzt)).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 166°C to 168°C |
Beilstein | 4725904 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (3.685e+005mg/L @ 25°C (est.)). |
Formelmasse | 245.71 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |
Optische Drehung | −6.8° (c=2 in Water) |