Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin-Dinatriumsalz-Dihydrat, 99 %
Artikelnummer. p-7042223
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15474289
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61770.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tyrosin ist eine polare, natürlich vorkommende, nicht essentielle Aminosäure. Sie wird als Zellkulturmedienkomponente für die kommerzielle Biomanufaktur therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122666-87-9
Summenformel C9H13NNa2O5
Molekulargewicht (g/mol) 261.19
MDL-Nummer MFCD03840558
InChI-Schlüssel WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Farbe Braun bis Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)Propansäure-Dihydrat-Dinatrium
Menge 100 g
Formelmasse 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optische Drehung −13° (c=4 in Water)
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: L-Tyrosine disodiumsalt dihydrate