Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15435729
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435729 1 kg 1 Kilogramm
15405729 10 g 10 Gramm
15415729 100 g 100 Gramm
15425729 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15435729 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63511.A1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-18-4
Summenformel C9H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 181.19
MDL-Nummer MFCD00002606
InChI-Schlüssel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tyrosine
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Braun bis Weiß
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)Propansäure
Menge 1 kg
Formelmasse 181.19
Optische Drehung −11° (c=4 in 1N HCl)
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver