Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99 %
Beschreibung
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L-Tyrosin wird in Pharmazeutika, Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmittelzusatzstoffen verwendet. Sie ist ein Vorläufer von Alkaloiden wie Morphin, Neurotransmittern, Epinephrin, p-Kumarsäure, Thyroxin, Pigment Melanin und Catcholaminen. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Photosynthese.
Löslichkeit
Löslich in Salzsäure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Tyrosine |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Beilstein | 392441 |
| Merck Index | 14,9839 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water. |
| Dichte | 1.46 |
| IUPAC-Name | 2-Amino-3-(4-Hydroxyphenyl)Propansäure |
| Menge | 1000 g |
| Formelmasse | 181.19 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- L-Tyrosine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine