missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Tyrosine-13C6, TRC

Artikelnummer. 30135280
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135280 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135280 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT89997750MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 201595-63-3
Summenformel C313C6H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.14
Synonym (-)-α-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic Acid-13C6, Therigon-13C6, p-Tyrosine-13C6, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid-13C6, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid-13C6, (S)-Tyrosine-13C6, (S)-α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic Acid-13C6, L-(-)-Tyrosine-13C6, NSC 82624-13C6, NSC 9973-13C6;
SMILES N[C@H](C(O)=O)C[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C](O)[13C]([H])=[13C]1[H]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Tyrosine-13C6
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Formelmasse 187.094
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.