missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Tryptophan, TRC

Artikelnummer. 17959074
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959074 10 mg 10 Milligramm
17947444 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17959074 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT94721010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 73-22-3
Summenformel C11 H12 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
Synonym L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-α-Amino-β-indolepropionic acid, (S)-α-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propionic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 1H-Indole-3-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, l-α-Aminoindole-3-propionic acid, l-β-3-Indolylalanine
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-(-)-Tryptophan
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Formelmasse 204.0899
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.