Learn More
L-Tryptophanmethylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15489108 100 g 100 Gramm
15469108 5 g 5 Gramm
15479108 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15489108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62602.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7524-52-9
Summenformel C12H15ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 254.71
MDL-Nummer MFCD00066134
InChI-Schlüssel XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Synonym l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
PubChem CID 2734891
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 218°C to 220°C
Beilstein 4240280
Menge 100 g
Formelmasse 254.71
Reinheit (%) 98%