Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tryptophan, Zellkultur-Reagenz
Artikelnummer. 15424889
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15424889 100 g 100 Gramm
15414889 10 g 10 Gramm
15434889 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424889 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J62508.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70 CHF
    112.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 25.05 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Farbe Weiß
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Menge 100 g
Formelmasse 204.23
Güte Zellkulturreagenz
Physikalische Form Pulver