Learn More
L-Tryptophan, ≥99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423581 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
11453581 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423581 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210315125
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L-Tryptophan ist ein Aminosäure-Vorläufer von Serotonin und Melatonin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich ≥99%
Menge 25 g
Formelmasse 204.22
Physikalische Form Kristallpulver