Learn More
L-Tryptophan, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15865198 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15865198 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15815358 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15865198 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J22765.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 73-22-3
Summenformel C11H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.23
MDL-Nummer MFCD00064340
InChI-Schlüssel QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
PubChem CID 6305
ChEBI CHEBI:16828
IUPAC-Name (2 S)-2-Amino-3-(1 H-indol-3-yl)Propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Tryptophan
Schmelzpunkt 280°C to 285°C
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 86197
Menge 100 g
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Physikalische Form Kristallpulver