Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Thymidin
Artikelnummer. p-7084725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16544424
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Kristallpulver
Molekulargewicht 242,23
Produkttyp L-Thymidin
Klarheit der Lösung (1 % wässrige Lösung)Transparente, farblose Lösung
Quelle Synthetische Quelle
Inhalt und Lagerung Kühlschrank +4 °C
Versandbedingung Normale Bedingungen
Reinheit ≥98,5 % (HPLC)
Menge 1 g
Farbe Weiß bis fast weiß