Learn More
L-Threonin (weiße Kristalle oder kristallines Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10502985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10502985 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10502985 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP394100
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Aminosäure eignet sich für den Einsatz in Gewebekultursystemen, die Zusatzstoffe erfordern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Schmelzpunkt 255 °C
Ammonium Max. 0,02%
CAS 72-19-5
pH 5.0 bis 6.5
Farbe Weiß
Schwermetalle (als Pb) Max. 10 ppm
Glührückstand Max. 0,1%
Identifizierung Test bestanden
Prozentgehaltsbereich 99,0 bis 101,0 %
Verlust bei Trocknung Max. 0,2%
Summenformel C4H9NO3
Verpackung Glasflasche
Spezifische Drehung -27,6 bis -29,0° (+ oder -)
Merck Index 15, 9534
Lösungszustand (%T) Min. 98,0%
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
Alpha-Vektor Threonin
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
IUPAC-Name (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
Menge 100 g
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 99,0 bis 101,0 %
Physikalische Form Pulver