Learn More
L-Threonin-Allo-freie Base, 990%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493451 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11493451 1 kg
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11493451 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210305391
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
L-Threonin wird als essentielle Aminosäure klassifiziert. Wird aus Homoserinphosphat durch Threoninsynthase oder aus Acetaldehyd und Glycin durch Serinhydroxymethyltransferase synthetisiert.
Chemische Identifikatoren
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Namenshinweis Allo Free
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 1 kg
Formelmasse 119.1
Reinheit (%) 99.5%
Güte Forschung
Physikalische Form Kristallpulver