Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Threonin, 98+ %
Artikelnummer. 11442878
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442878 100 g -
11432878 25 g 25 Gramm
11452878 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442878 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16851.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Threonine is used to alleviate anxiety and mild depression. It is an important component of many proteins such as tooth enamel, collagen, and elastin. It is an important amino acid in the nervous system and plays a vital role in porphyrin and fat metabolism. It is useful in intestinal disorders and indigestion. It is also used as a prodrug to reliably elevate brain glycine levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Threonin wird zur Linderung von Angstzuständen und leichter Depression verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil vieler Proteine wie Zahnschmelz, Kollagen und Elastin. Es ist eine wichtige Aminosäure im Nervensystem und spielt eine wichtige Rolle im Porphyrin- und Fettstoffwechsel. Es ist nützlich bei Darmstörungen und Verdauungsstörungen. Es wird auch als Prodrug verwendet, um den Glycin-Spiegel im Gehirn zuverlässig zu erhöhen.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Ethanol, Ethylether und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72-19-5
Summenformel C4H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00064270
InChI-Schlüssel AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
PubChem CID 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Threonine
Schmelzpunkt 255°C (decomposition)
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
IUPAC-Name 2-Amino-3-Hydroxybutansäure
Menge 100 g
Formelmasse 119.12
Optische Drehung −28° (c=5 in Water)
Reinheit (%) ≥98%