Learn More
L-threo-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propandiol, TRC
Artikelnummer. 30324233
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324233 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6226851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-1-(4-Nitrophenyl)Propane-1,3-Diol
CAS 2964-48-9
Summenformel C9 H12 N2 O4
Menge 1 g
Synonym 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, (1S,2S)-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(4-nitrophenyl)-, [S-(R*,R*)]-, 1,3-Propanediol, 2-amino-1-(p-nitrophenyl)-, L-threo-(+)- (8CI), (1S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (2S,3S)-2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propane-1,3-diol, Dextramine, L-(+)-threo-1-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-(p-Nitrophenyl)-2-amino-1,3-propanediol, L-1-(p-Nitrophenyl)-2-aminopropane-1,3-diol, L-threo-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, NSC 12466, Threomine, threo-(1S,2S)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol, (L)-(+)-threo-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name (1S,2S)-2-Amino-1-(4-Nitrophenyl)propan-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
Formelmasse 212.0797