Learn More
L-Theanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Theanine |
| Schmelzpunkt | 206.0°C to 219.0°C |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Strukturformel | CH3CH2NHC(=O)CH2CH2CH(NH2)C(=O)OH |
| Menge | 5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, alcohols |
| Formelmasse | 174.2 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- L-Theanine
- Achtung
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1B
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.