Learn More
L-tert-Leucin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313197 5 g 5 Gramm
11303197 1 g 1 Gramm
11323197 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11313197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13707.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20859-02-3 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
L-tert-Leucine is an essential amino acid and makes up one third of our muscle protein. It can be used as a food additive. It is used in the formation of sterols. It is used in the production of cobalt oxazoline palladacycles complex, which acts as a catalyst in the rearrangement of prochiral N-aryl trifluoroacetimidates to allylic amides yielded in significantly higher enantioselectivities with the (S)-(pR)-diasteroisomer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-tert-Leucin ist eine essentielle Aminosäure und macht ein Drittel unseres Muskelproteins aus. Es kann als Lebensmittelzusatzstoff verwendet werden. Es wird bei der Bildung von Sterolen verwendet. Es wird bei der Produktion von Kobaltoxazolin-Palladacycles-Komplex verwendet, der als Katalysator bei der Neuanordnung prochiraler N-Aryl-Trifluoracetimidate zu allylischen Amiden dient, die bei deutlich höheren Enantioselektivitäten mit dem (S)-(pR)-Diastereoisomer entstehen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20859-02-3
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.18
MDL-Nummer MFCD00064218
InChI-Schlüssel NPDBDJFLKKQMCM-SGAVLPGINA-N
Synonym l-tert-leucine, 2s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valine, l-valine,3-methyl, h-tle-oh, s-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, 3-methyl-l-valin, l-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, s-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid
PubChem CID 164608
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3,3-dimethylbutansäure
SMILES CC(C)(C)[C@H](N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-tert-Leucine
Schmelzpunkt >300°C
Beilstein 1721824
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrchloric acid.
Menge 5 g
Formelmasse 131.18
Optische Drehung +7° (c=5 in 5N HCl)
Reinheit (%) 99%