Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory PU Low Chair
Beschreibung
- PU high low on Castors
- Hard wearing, easy clean PU seat and back
- Fully adjustable seat height, back height and back rake
- Ergonomically designed and contoured seat and back
- 5 year guarantee
- 150 kg weight capacity
- Cleanroom Class 5 suitable
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Low-form Chair |
| Farbe | Black |
| Einstellbar (Höhe) | 420 - 530 mm |
| Armausführung | None |
| Tiefe (metrisch) Sitz | 450 mm |
| Höhe (metrisch) Rückseite | 410 to 480 mm |
| Höhe (metrisch) Sitz | 420 to 530 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Breite (metrisch) Rückseite | 420 mm |
| Breite (metrisch) Sitz | 490 mm |
| Mehr anzeigen |