Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Sattelhocker
Beschreibung
- Kunstleder-Sattelhocker auf Rollen
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe und Sitzneigung.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sattel-Sitz |
| Farbe | Schwarz |
| Verstellbar | ja |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | 420 to 530 mm |
| Polsterung | Vinyl |
| Gewährleistung | 5 Jahre |
| Mehr anzeigen |