Learn More
Techsit™ L-Tech Labordrehstuhl
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Armlehnen:
Ja
Nein
Mit Neigung:
Ja
nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Drehstuhl aus Kunstleder auf Rollen
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe, Lehnenhöhe und Lehnenneigung.
- Ergonomisch gestaltete Sitz- und Lehnenfläche mit Kontour
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborstuhl |
| Farbe | Saphierblau |
| Verstellbar | Ja |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Rückenausführung | Ergonomisch |
| Ausführung | Vinyl |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
| Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
| Sitzhöhe | Tischhöhe |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.