Learn More
Techsit™ L-Tech Labor-Hocker, hoch
Click to view available options
Farbe:
Saphierblau
Schwarz
Mit Laufrollen:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kunstleder-Hocker, hoch, mit verstellbarem Fußring auf Gleitern
- Antimikrobielles Kunstleder - leicht zu reinigen.
- Vollständig einstellbare Sitzhöhe.
- 5 Jahre Garantie einschließlich Kunstleder.
- 150kg Tragfähigkeit
- Geeignet für Reinraum-Klasse 7
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | FTIR-Laborgeräte |
Farbe | Schwarz |
Verstellbar | Ja |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Ausführung | Vinyl |
Rahmenmaterial | Stahl |
Art der Höhenverstellung | Gasdruckfeder |
Tragkraft (metrisch) | 150 kg |
Sitzhöhe | Höhe für Hochtisch |
Polsterung | Vinyl |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Techsit™ L-Tech Labor-Hocker, hoch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur