Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Low Chair
Artikelnummer. 15731496
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch) Sitz:
450 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Sitz Packungsgröße
15731496 450 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15731496 Lieferant Techsit™ Lieferanten-Nr. TS8320
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Laboratory low chair in Sapphire Antimicrobial Vinyl on castors
  • Vinyl low chair on Castors
  • Sapphire Blue Antimicrobial Vinyl - easy clean
  • Fully adjustable seat height,Back height and Back rake
  • Ergonomically designed and contoured seat and back
  • 5 year guarantee including vinyl
  • 150 kg weight capacity
  • Cleanroom Class 7 suitable
Spezifikation
Produkttyp Low Chair
Farbe Sapphire Blue
Armausführung None
Tiefe (metrisch) Sitz 450 mm
Höhe (metrisch) Rückseite 410 to 480 mm
Höhe (metrisch) Sitz 420 to 53 mm
Tragkraft (metrisch) 150 kg
Gewicht (metrisch) Person up to 150kg
Breite (metrisch) Rückseite 410 mm
Breite (metrisch) Sitz 490 mm
Material Vinyl