Learn More
L-(+)-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30133103
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133103 250 g 250 Gramm
17933735 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133103 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT007630250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-69-4
Summenformel C4 H6 O6
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, Tartaric acid, L-(+)- (8CI), (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (+)-(2R,3R)-Tartaric acid, (+)-(R,R)-Tartaric acid, (+)-L-Tartaric acid, (+)-Tartaric acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2R,3R)-Tartaric acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (R,R)-Tartaric acid, 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid, 2,3-Dihydroxysuccinic acid, Dextrotartaric acid, Dihydroxysuccinic acid, E 334, L-(+)-Tartaric acid, L-Tartaric acid, NSC 62778, Natural tartaric acid, Tartaric acid, Threaric acid, d-Tartaric acid, d-α,β-Dihydroxysuccinic acid
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxypropionsäure
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Tartaric Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
Formelmasse 150.0164
Reinheit (%) >95%
Menge 250 g