Learn More
L-(+)-Weinsäure, Granular, N.F. - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528254 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528254 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528254 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 410401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.80 CHF
    290.61 CHF / 500 Gramm
    Sparen 50.19 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Weinsäure
CAS 87-69-4
Summenformel C4H6O6
MDL-Nummer MFCD00064207
Synonym L(+)-Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxysuccinsäure, Weinsäure, 2R,3R-2,3-Dihydroxybutanandisäure, r,r-Weinsäure, Dextrotatarsäure, L-Threarsäure, +-I-Weinsäure, dextrotartaric acid, l-threaric acid
InChI-Schlüssel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name RR-2,3-Dihydroxybutandionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 150.09
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
Formelmasse 150.09
Güte FCC/NF
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form granular
Relative Dichte 1 l = 1.76 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Tartaric acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid