Learn More
L(+)-Weinsäure Dikaliumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925061 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11925061 100g 100 Gramm
11935061 500g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11925061 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427991000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6100-19-2 | C8H14K4O13 | 474.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-19-2
Summenformel C8H14K4O13
Molekulargewicht (g/mol) 474.58
MDL-Nummer MFCD00013065
InChI-Schlüssel DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
PubChem CID 6100505
IUPAC-Name bis(2,3-Dihydroxybutandisäure)hydrattetrakalium
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Prozentgehaltsbereich 97%
Merck Index 15, 7796
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:226 g/l (20 °C).
Formelmasse 226.27
Reinheit (%) 97%
Menge 100g