Learn More
L(+)-Weinsäurediammoniumsalz, 99%
Artikelnummer. 10599063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
250g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10599063 1kg Glasflasche 1 Kilogramm
10062710 5g Glasflasche 5 Gramm
10512041 250g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599063 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211810010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3164-29-2 | C₄H₁₂N₂O₆ | 184,15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3164-29-2
Summenformel C4H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
MDL-Nummer MFCD00013073
InChI-Schlüssel NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid diammonium salt
Namenshinweis 0.99
Farbe Weiß
Dichte 1,6000g/mL
pH 6,0 bis 7,0 (5 % Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-CH(OH)CO2NH4]2
Menge 1kg
Merck Index 09, 591
Spezifischer Drehzustand + 32,40 (20,00 °C c=1,84,H2O)
Spezifische Drehung +31,4° bis +33,4° (20 °C, 589 nm) (c=1,84, H2O)
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäurediamin
Formelmasse 184.15
Reinheit (%) ≥98.5%
Unlösliche Stoffe Max. 0,005%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke