Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L(+)-Tartaric acid diammonium salt |
| Namenshinweis | 0.99 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1,6000g/mL |
| pH | 6,0 bis 7,0 (5 % Lösg.) |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 0.99 |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | [-CH(OH)CO2NH4]2 |
| Menge | 5g |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke