Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-(-)-Sorbose |
| CAS | 87-79-6 |
| Prozentgehaltsbereich | 99+ % |
| Summenformel | C6H12O6. |
| Menge | 100 g |
| Synonym | 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose |
| InChI-Schlüssel | BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N |
| SMILES | C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O |
| IUPAC-Name | (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 180.156 |
| Mehr anzeigen |