Learn More
L-(-)-Sorbose, ≥98 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436352 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436352 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436352 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210293990
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 87-79-6
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
InChI-Schlüssel BJHIKXHVCXFQLS-OTWZMJIISA-N
Synonym 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2-on, 3s,4r,5s-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, sorbinose, keto-l-sorbose, esorben, sorbin, l--sorbose, hsdb 780, l-sorbinose, l-xylo-2-hexulose
PubChem CID 6904
ChEBI CHEBI:13172
IUPAC-Name (3S,4R,5S)-1,3,4,5,6-Pentahydroxyhexan-2
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-(-)-Sorbose
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Farbe Weiß bis gelb
Menge 500 g
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) ≥ 98%
Physikalische Form Kristallpulver