Learn More
Wheaton™ L-förmiger Verteiler
Der Spreader wurde kalibriert, um ein bekanntes Volumen flüssiger Proben zu liefern, um eine genaue mikrobiologische Analyse zu ermöglichen.
Marke:  Wheaton™ 711315
Additional Details : Gewicht : 8.60000kg
Artikelnummer. 16445009
  • 263.00 CHF / 6000 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erfüllt die quantitativen Standards für die Verwaltung mikrobiologischer Proben
  • L-förmig
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Polystyrol
10 μl
6000
Ja
Für präzise Flüssigkeitstransfers und -plattierung
Steril
172 mm
Grün
Verpackt in Aufreißbeutel
Nein