Learn More
Microspec™ L Shaped Spreader
Artikelnummer. p-200005010
Click to view available options
Menge:
250
500
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17845788
Marke: Microspec™ E7G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile L shaped inoculating spreaders
  • L Shaped Spreaders
  • 39 mm x 140 mm
  • Microseal Pouch
  • Sterile EtO
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Autoklavierbar Not Autoclavable
Verpackung Individually Wrapped in Microseal Pouch
Menge 250
Größe (angloamerikanisch) 1.5 x 16.1 in.
Größe (metrisch) 39 x 410 mm
Material Plastic
Produkttyp Inokulierverteiler
Sterilität Steril