missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Serine, TRC

Artikelnummer. 17957924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957924 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17957924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS2709951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 56-45-1
Summenformel C3 H7 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 105.09
Synonym Serine, (S)-2-amino-3-hydroxypropanoic acid,, (-)-Serine, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (S)-Serine, (S)-α-Amino-β-hydroxypropionic acid, L-(-)-Serine, L-3-Hydroxy-2-aminopropionic acid, L-Ser, β-Hydroxy-L-alanine
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
SMILES N[C@@H](CO)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material L-Serine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
Menge 1 g
Formelmasse 105.0426
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.